重要文件
ENA387772763
Enamine
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.19
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-hydroxyphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6(9(10)12)13-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6,11H,1H3,(H2,10,12)
InChI 密鑰
XRQUGFQLEOLSEU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119961
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)