重要文件
ENA375228148
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-methoxypropan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
144.09
MDL號碼:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-methoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3O2/c1-9-2-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChI 密鑰
SLSXKESHZUSAHH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)