重要文件
ENA375228048
Enamine
1-phenylbut-3-yn-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
144.17
MDL號碼:
Iupac Name
1-phenyl-3-butyn-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI 密鑰
WUZGMAXWGIRPRC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)