重要文件
ENA372573952
Enamine
4-aminoquinoline-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.19
MDL號碼:
mp
281-282
Iupac Name
4-amino-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-7-5-9(10(13)14)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
GCZKIAHUIXWOGS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114011
Melting Point
281-282
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114011
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)