重要文件
ENA371177401
Enamine
2-chloropropanimidamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
143.02
MDL號碼:
mp
130-131
Iupac Name
2-chloropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7ClN2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h5-6H2,1H3;1H
InChI 密鑰
GPCZRPUFNTZZBU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406
Melting Point
130-131
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)