重要文件
ENA341295728
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
95.1
MDL號碼:
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h2H,1,3H2
InChI 密鑰
ZMMRMSTYDMIIAH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93056
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)