重要文件
ENA341295269
Enamine
5-benzyl-2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.71
MDL號碼:
Iupac Name
5-benzyl-2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c1-9-12(10(2)16-13(14)15-9)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
PVUZFRQRBVFCLZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90145
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90145
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)