重要文件
ENA341290841
Enamine
N,1-dimethylpiperidin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
128.22
MDL號碼:
Iupac Name
N,1-dimethyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-8-7-4-3-5-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
KGECUXOREWNBGK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
象形圖
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)