重要文件
ENA336955764
Enamine
3-chloro-4-acetamido-2,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
304.1
MDL號碼:
Iupac Name
4-(acetylamino)-3-chloro-2,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2F2NO3S/c1-3(14)13-5-2-4(11)8(17(10,15)16)7(12)6(5)9/h2H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
ZNSQZDSCUYBWAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85492
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)