重要文件
ENA333557272
Enamine
2-cyclohexylazepane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-cyclohexylazepane
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h11-13H,1-10H2
InChI 密鑰
ISIMDFSUERBKBJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79727
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79727
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)