重要文件
ENA332673061
Enamine
2-amino-1-cyclopentylethan-1-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.66
MDL號碼:
mp
207-213
Iupac Name
2-amino-1-cyclopentylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H
InChI 密鑰
NHDCVMBMAOXRMB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
Melting Point
207-213
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)