重要文件
ENA321762978
Enamine
1-(pentane-1-sulfonyl)piperazine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
256.8
MDL號碼:
Iupac Name
1-(pentylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2S.ClH/c1-2-3-4-9-14(12,13)11-7-5-10-6-8-11;/h10H,2-9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
DFCDSOOUZKVUHV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74331
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74331
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)