重要文件
ENA321762009
Enamine
(5-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.63
MDL號碼:
Iupac Name
(5-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI 密鑰
GIGGUFCYUVFLJZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58087
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58087
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)