重要文件
ENA313839206
Enamine
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]piperazin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
299.17
MDL號碼:
Iupac Name
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O2/c13-10-1-3-11(4-2-10)17-8-7-15-6-5-14-12(16)9-15/h1-4H,5-9H2,(H,14,16)
InChI 密鑰
WXBIUUOTRDIJBK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72781
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72781
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)