重要文件
ENA311760692
Enamine
1-{3-[(azepan-1-yl)methyl]-4-hydroxyphenyl}ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
247.34
MDL號碼:
Iupac Name
1-[3-(1-azepanylmethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C15H21NO2/c1-12(17)13-6-7-15(18)14(10-13)11-16-8-4-2-3-5-9-16/h6-7,10,18H,2-5,8-9,11H2,1H3
InChI 密鑰
FKIXZQZCCCURAH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71656
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71656
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)