重要文件
ENA311760335
Enamine
3-(3-aminopropyl)imidazolidine-2,4-dione hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.63
MDL號碼:
Iupac Name
3-(3-aminopropyl)-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3O2.ClH/c7-2-1-3-9-5(10)4-8-6(9)11;/h1-4,7H2,(H,8,11);1H
InChI 密鑰
BCEFFVHFRCXIEJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72149
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72149
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)