重要文件
ENA311759381
Enamine
(1-methylpiperidin-3-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
128.22
MDL號碼:
Iupac Name
(1-methyl-3-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-9-4-2-3-7(5-8)6-9/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI 密鑰
KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57077
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57077
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)