重要文件
ENA308584964
Enamine
3-[(2,2-dimethylpropyl)amino]propanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
140.23
MDL號碼:
Iupac Name
3-(neopentylamino)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-8(2,3)7-10-6-4-5-9/h10H,4,6-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
IDTPNXPTARMCAY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69957
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)