重要文件
ENA300791544
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.24
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-11-7-9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,7H2,1H3
InChI 密鑰
ALJZQQBHCBGNPD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)