重要文件
ENA292596683
Enamine
2-methylpropyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
200.28
MDL號碼:
Iupac Name
isobutyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-9(2)8-14-10(13)12-6-3-4-11-5-7-12/h9,11H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZVOQTQAVQBWFSB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62543
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62543
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)