重要文件
ENA282548428
Enamine
3-{[(cyclopropylmethyl)amino]methyl}phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.25
MDL號碼:
Iupac Name
3-{[(cyclopropylmethyl)amino]methyl}phenol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c13-11-3-1-2-10(6-11)8-12-7-9-4-5-9/h1-3,6,9,12-13H,4-5,7-8H2
InChI 密鑰
PKKMQAQBALNNMO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61046
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61046
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)