重要文件
ENA258390080
Enamine
1-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
259.38
MDL號碼:
Iupac Name
1-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C14H17N3S/c1-2-4-12(5-3-1)14-16-13(11-18-14)10-17-8-6-15-7-9-17/h1-5,11,15H,6-10H2
InChI 密鑰
DLMLHZQIPWEQGL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57679
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57679
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)