重要文件
ENA249152338
Enamine
4-(3,5-dimethoxyphenoxy)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.27
MDL號碼:
Iupac Name
4-(3,5-dimethoxyphenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-17-13-7-14(18-2)9-15(8-13)19-12-5-3-11(10-16)4-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
DCTJEWSCQVMUSN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56182
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56182
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)