重要文件
ENA245486972
Enamine
4-butylcyclohexan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.74
MDL號碼:
Iupac Name
4-butylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9;/h9-10H,2-8,11H2,1H3;1H
InChI 密鑰
IVJFCBPULIPGFS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54869
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54869
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)