重要文件
ENA245485457
Enamine
N1-benzyl-2-chlorobenzene-1,4-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.71
MDL號碼:
Iupac Name
N~1~-benzyl-2-chloro-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16H,9,15H2
InChI 密鑰
XFSGBXYTDKQHRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)