重要文件
ENA238712522
Enamine
2-[(1-methylpiperidin-4-yl)amino]ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-[(1-methyl-4-piperidinyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-10-5-2-8(3-6-10)9-4-7-11/h8-9,11H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
JOXBDJWQOVQCOT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50243
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50243
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)