重要文件
ENA238711897
Enamine
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
212.51
MDL號碼:
Iupac Name
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI 密鑰
VJYJHQCCZQKENF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)