重要文件
ENA238711006
Enamine
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
197.23
MDL號碼:
mp
59-60
Iupac Name
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
MEWBOZDQQISMJM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923
Melting Point
59-60
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)