重要文件
ENA238710816
Enamine
ethyl(2-phenylethyl)amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.7
MDL號碼:
mp
181-182
Iupac Name
N-ethyl-2-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-2-11-9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
KEVLAWGGXZKVMF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43055
Melting Point
181-182
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43055
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)