重要文件
ENA196830215
Enamine
4-amino-N-(1-methylazepan-2-ylidene)benzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
281.38
Iupac Name
4-amino-N-[(2Z)-1-methyl-2-azepanylidene]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O2S/c1-16-10-4-2-3-5-13(16)15-19(17,18)12-8-6-11(14)7-9-12/h5-9,15H,2-4,10,14H2,1H3
InChI 密鑰
DGAFZLZOIHWCOL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44917
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44917
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)