重要文件
ENA159843977
Enamine
methyl 1-aminocycloheptane-1-carboxylate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
222-223
Iupac Name
methyl 1-aminocycloheptanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-8(11)9(10)6-4-2-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChI 密鑰
DUVCCEMTDGDVRL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29710
Melting Point
222-223
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29710
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)