重要文件
ENA087845066
Enamine
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.27
MDL號碼:
Iupac Name
(1-phenylcyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c13-10-12(8-4-5-9-12)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10,13H2
InChI 密鑰
SJWOFBVBNFLWLP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24651
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)