重要文件
ENA048303953
Enamine
3-chloro-5-methoxy-4-propoxybenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
228.68
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-5-methoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-3-4-15-11-9(12)5-8(7-13)6-10(11)14-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZBXJCSOGXRWPJJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11628
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11628
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)