重要文件
COM448684916
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Benzyloxyphenyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
304.35
MDL號碼:
Iupac Name
3'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H16O3/c21-20(22)18-10-4-8-16(12-18)17-9-5-11-19(13-17)23-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,14H2,(H,21,22)
InChI 密鑰
JXSNFJQKKLOTRI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1400
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)