重要文件
CIAH98ABF93F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylbenzo[b]thiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
148.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
243C at 760 mmHg
mp
-6--4 C
Iupac Name
4-methyl-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10-9/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
RPKWIZPGQZKQKY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/14315-11-8.html
Boiling point
243C at 760 mmHg
Melting Point
-6--4 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022216.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)