重要文件
850852C
Avanti
18:1 Dimethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, chloroform
同義詞:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl; phosphatidyldimethylethanolamine; PDME
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C43H82NO8P
CAS號碼:
分子量::
772.09
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (850852C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 850852C
濃度
10 mg/mL (850852C-25mg)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)49-39-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3)4)52-43(46)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3,(H,47,48)/b21-19-,22-20-/t41-/m1/s1
InChI 密鑰
XHPZRQBHFOVLEJ-UNUIOPIBSA-N
包裝
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850852C-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)