化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (840886C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840886C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840886C
濃度
10 mg/mL (840886C-25mg)
25 mg/mL (840886C-200mg)
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-42(44)49-39-41(40-50-52(46,47)48)51-43(45)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,41H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-40H2,1-2H3,(H2,46,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t41-;/m1./s1
InChI 密鑰
FDDKKAHLSUVCLC-QHEFBXHFSA-M
一般說明
應用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash