重要文件
APO428498984
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-11-7-4(8)2-3-5(10)6(7)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI 密鑰
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)