重要文件
AOBH998D57C1
AOBChem
3-(1,1-difluoroethyl)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
170.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
Iupac Name
3-(1,1-difluoroethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-9(10,11)8-4-2-3-7(5-8)6-12/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
RSGLRSKNDBBXKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-1-1-difluoroethyl-benzaldehyde-119116.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/119116.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)