文件
AOBH98B85CA7
AOBChem
6-Bromo-3-iodo-2-methoxypyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
313.92
MDL號碼:
Iupac Name
6-bromo-3-iodo-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrINO/c1-10-6-4(8)2-3-5(7)9-6/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
HWJFSHNCSMFYDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-3-iodo-2-methoxypyridine-64930.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/64930.pdf