重要文件
AOB945511872
AOBChem
2,6-Dibromo-4-fluorobenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
297.91
MDL號碼:
Iupac Name
2,6-dibromo-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO2/c8-4-1-3(10)2-5(9)6(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZYBAQKCBAGCGGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dibromo-4-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32539.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)