重要文件
AOB640097458
AOBChem
6-Bromo-2,4-fifluoro-3-formylphenylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
264.82
MDL號碼:
Iupac Name
(6-bromo-2,4-difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF2O3/c9-4-1-5(10)3(2-12)7(11)6(4)8(13)14/h1-2,13-14H
InChI 密鑰
MGXCTGXVSMOUMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-4-fifluoro-3-formylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30934.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)