重要文件
AOB640096317
AOBChem
2-Fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-fluoro-5-phenylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-11-10(12(15)16)6-9(7-14-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,16)
InChI 密鑰
VWCVAVZUHKUAAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-phenylpyridine-3-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26858.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)