重要文件
AOB640094640
AOBChem
4-Chloro-7-methoxy-1H-indazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.61
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c1-12-7-3-2-6(9)5-4-10-11-8(5)7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
VKHMRJUJCBJRFT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-7-methoxy-1h-indazole.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22097.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)