重要文件
AOB640094067
AOBChem
5-Bromo-2-isopropoxypyridine-3-boronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
259.9
MDL號碼:
Iupac Name
(5-bromo-2-isopropoxypyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BBrNO3/c1-5(2)14-8-7(9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-5,12-13H,1-2H3
InChI 密鑰
JPTYGTGGOGLVSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-isopropoxypyridine-3-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20058.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)