重要文件
AMBH98C8E5BE
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-((2-ethylhexyl)oxy)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
285.22
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-4-((2-ethylhexyl)oxy)benzene
Inchi Code
1S/C14H21BrO/c1-3-5-6-12(4-2)11-16-14-9-7-13(15)8-10-14/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
PLKHKVHXKXGJAO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164352-24-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)