重要文件
AMBH9884D50E
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
279.47
Iupac Name
4-chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-5-4(10-2-11-6)3(8)1-9-5/h1-2,9H
InChI 密鑰
QHCQXONDPOVIAV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1448695-71-3.html
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)