重要文件
AMBH97F06872
Ambeed, Inc.
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
134.14
MDL號碼:
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-5-2-1-3-10-6(5)8-4-9-10/h1-4H,7H2
InChI 密鑰
LJPJXPHHXBKTKJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31052-95-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)