重要文件
AMBH96F1086B
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.02
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
Iupac Name
2,3-dichloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
JQHLCLPLUWFPFE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)