重要文件
AMBH96F10646
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
285.55
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-3-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
APCCBOUSWYTPJQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1215295-91-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)